Learn More
3-hidroxipiridina, Mikromol™
Código de producto. 17981686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17981686 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17981686 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0429.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-hidroxipiridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxypyridine
CAS 109-00-2
Nombres de analitos o componentes 3-Hydroxypyridine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H5 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Hydroxypyridine, 3-Pyridol, 3-Pyridyl alcohol, NSC 18470, m-Hydroxypyridine, β-Hydroxypyridine, β-Pyridinone
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h1-4,7H
SMILES Oc1cccnc1
Nombre IUPAC piridin-3-ol
Peso molecular (g/mol) 95.1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.0371 g/mol