Learn More
Ácido 3hidroxipiridina-4-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450179 5 g 5 g
15440179 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450179 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63465.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10128-71-9 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
3-Hydroxyisonicotinic Acid is used in the preparation of chelating agents for iron and aluminum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-hidroxisionicotínico se utiliza en la preparación de agentes quelantes para el hierro y el aluminio.
Solubilidad
Soluble en metanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10128-71-9
Fórmula molecular C6H5NO3
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00234165
Clave InChI JEHGATQUCUYHJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxyisonicotinic acid, 3-hydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-pyridinecarboxylicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-hydroxy, 3-hydroxy pyridine-4-carboxylic acid, 3-hydroxyisonicontinic acid, pubchem16741, acmc-1bs5o, 3-hydroxy-isonicotinic acid
PubChem CID 459503
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxipiridina-4-carboxílico
SMILES C1=CN=CC(=C1C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid
Cantidad 5 g
Beilstein 383677
Información de solubilidad Soluble in methanol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido