Learn More
3-hidroxipiridina-4-carboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxypyridine-4-carboxaldehyde |
| CAS | 1849-54-3 |
| Fórmula molecular | C6 H5 N O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO2/c8-4-5-1-2-7-3-6(5)9/h1-4,9H |
| SMILES | Oc1cnccc1C=O |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxipiridina-4-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 123.109 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.032 |