Learn More
Ácido 3-hidroxipiridina-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11371927 5 g 5 g
11361927 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07489.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 874-24-8 | C6H4NO3 | 138.10 g/mol
3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid is used as a matrix for nucleotides in MALDI mass spectrometry analyses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-hidroxipiridina-2-carboxílico se utiliza como matriz para nucleótidos en los análisis de espectrometría de masas MALDI.
Solubilidad
Soluble en agua (0,25 g en 10 ml).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874-24-8
Fórmula molecular C6H4NO3
Peso molecular (g/mol) 138.10
Número MDL MFCD00006294
Clave InChI BRARRAHGNDUELT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-hydroxypicolinic acid, 3-hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 3-hydroxypicolinicacid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-hydroxy, 3-hpa, pyridinecarboxylic acid, hydroxy, 3-hydroxypicolinate, 3-hydroxypyridine-2-carboxylate, hydroxypicolinic acid
PubChem CID 13401
ChEBI CHEBI:64342
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxipiridina-2-carboxílico
SMILES OC1=CC=CN=C1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión ∽214°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 118954
Información de solubilidad Soluble in water (0.25g in 10ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 98%