Learn More
3-Hidroxipirazina-2-carboxamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Apart from biological importance of pyridine-2-carboxamide (picolinamide, pia) as well as of its derivatives such as 3-hydroxypyridine-2-carboxamide (3-OHpia), as ligands they have found their extensive application in coordina- tion chemistry in crystal engineering .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aparte de la importancia biológica de la piridina-2-carboxamida (picolinamida, pia) así como de sus derivados como la 3-hidroxipiridina-2-carboxamida (3-OHpia) y los ligandos, se ha encontrado una amplia aplicación en la química de coordinación en la ingeniería de cristales.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide |
| Punto de fusión | ∽270°C (decomposition) |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.12 |
| Porcentaje de pureza | 98% |