Learn More
3'-Hidroxipuerarina, TRC
Código de producto. 30180008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180008 1 mg 1 miligramo
30180117 10 mg 10 miligramos
30179817 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180008 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9540451MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117060-54-5
Fórmula molecular C21 H20 O10
Peso molecular (g/mol) 432.38
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-8-β-D-glucopyranosyl-7-hydroxy-, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-8-β-D-glucopyranosyl-7-hydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3'-Hydroxypuerarin, 8-C-Glucosyl-7,3',4'-trihydroxyisoflavone, NPI 031H, PG 1
Nombre IUPAC 3-(3,4-dihidroxifenilo)-7-hidroxi-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxano-2-il]cromeno-4-uno
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)ccc3C(=O)C(=COc23)c4ccc(O)c(O)c4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Hydroxypuerarin
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H20O10/c22-6-14-17(27)18(28)19(29)21(31-14)15-12(24)4-2-9-16(26)10(7-30-20(9)15)8-1-3-11(23)13(25)5-8/h1-5,7,14,17-19,21-25,27-29H,6H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.1056