Learn More
3-hidroxipropionitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxypropionitrile |
| CAS | 109-78-4 |
| Fórmula molecular | C3H5NO |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2-Cyanoethyl Alcohol, 2-Hydroxycyanoethane, 2-Hydroxyethyl Cyanide, Ethylene Cyanohydrin, Glycol Canohydrin, NSC 2598, 2-Cyanoethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5NO/c4-2-1-3-5/h5H,1,3H2 |
| SMILES | OCCC#N |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxipropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 71.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 71.0371 |