Learn More
3-Hidroxipropionitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10735041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10735041 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10553311 50 g Frasco de vidrio 50 g
10214770 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10735041 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149390010
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 109-78-4 | C3H5NO | 71.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-78-4
Fórmula molecular C3H5NO
Peso molecular (g/mol) 71.08
Número MDL MFCD00002826
Clave InChI WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxypropionitrile, hydracrylonitrile, 2-cyanoethanol, ethylene cyanohydrin, propanenitrile, 3-hydroxy, beta-cyanoethanol, glycol cyanohydrin, methanolacetonitrile, hydroxypropanenitrile, 2-hydroxycyanoethane
PubChem CID 8011
Nombre IUPAC 3-hidroxipropanonitrilo
SMILES C(CO)C#N
Spécification
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxypropionitrile
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -46°C
Color Amarillo
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 228°C
Temperatura de inflamación 128°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH2CN
Índice de refracción 1.4246 to 1.4266
Cantidad 1 kg
Beilstein 03, 298
Índice Merck 15, 3848
Gravedad específica 1.04
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with acetone,methyl ethyl ketone and,ethyl alcohol,slightly soluble in ether,insoluble in benzene,carbon disulfide and ccl4
Viscosidad <10 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.08
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.