Learn More
3-Hidroxipropionitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393236 25 g 25 g
11303246 250 g 250 g
11313246 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11393236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12570.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-78-4 | C3H5NO | 71.079 g/mol
3-Hydroxypropionitrile has been used as polar solvent to investigate the orientation of the phospholipid at the surface of the polar solvents by neutral impact collision ion scattering spectroscopy and as a reagent for carboxyl protection in peptide synthesis. It has been used also in solid state composite electrolyte for dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-hidroxipropionitrilo se ha utilizado como disolvente polar para investigar la orientación del fosfolípido en la superficie de los disolventes polares mediante espectroscopia de dispersión de iones de colisión de impacto neutro y como reactivo para la protección carboxilo en la síntesis de péptidos. También se ha empleado en electrolitos compuestos de estado sólido para células solares sensibles al colorante.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-78-4
Fórmula molecular C3H5NO
Peso molecular (g/mol) 71.079
Número MDL MFCD00002826
Clave InChI WSGYTJNNHPZFKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxypropionitrile, hydracrylonitrile, 2-cyanoethanol, ethylene cyanohydrin, propanenitrile, 3-hydroxy, beta-cyanoethanol, glycol cyanohydrin, methanolacetonitrile, hydroxypropanenitrile, 2-hydroxycyanoethane
PubChem CID 8011
Nombre IUPAC 3-hidroxipropanonitrilo
SMILES C(CO)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxypropionitrile
Punto de fusión -46°C
Densidad 1.041
Punto de ebullición 227°C to 228°C
Temperatura de inflamación 128°C (262°F)
Fórmula lineal HO(CH2)2CN
Índice de refracción 1.425
Cantidad 25 g
Beilstein 635773
Índice Merck 14,3794
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.08
Porcentaje de pureza 98%