Learn More
Ácido 3-hidroxipropiónico Sal sódica, TRC
Código de producto. 30005367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005367 10 g 10 g
30003357 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005367 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95248010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6487-38-3
Fórmula molecular C3H5NaO3
Peso molecular (g/mol) 112.06
Sinónimo Propanoic acid, 3-hydroxy-, sodium salt (1:1), Hydracrylic acid, sodium salt (6CI,8CI), Propanoic acid, 3-hydroxy-, monosodium salt (9CI), Sodium β-hydroxypropionate, Sodium 3-hydroxypropanoate, 3-Hydroxypropanoic acid sodium salt, 2-Deoxyglyceric acid sodium salt, 3-Hydroxypropionic acid sodium salt, Ethylenelactic acid sodium salt, β-Hydroxypropionic acid sodium salt, β-Lactic acid sodium salt
Nombre IUPAC sodio; 3-hidroxipropanoato
SMILES [Na+].OCCC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxypropionic Acid Sodium
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O3.Na/c4-2-1-3(5)6;/h4H,1-2H2,(H,5,6);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0136
Porcentaje de pureza >95%