Learn More
Ácido 3-hidroxipropiónico, en solución aq (con cantidades variables de ácido 3,3'-Oxidipropanoico), TRC
Código de producto. 30007334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007334 100 mg 100 miligramos
30007260 1 g 1 g
30007283 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH961903100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 503-66-2
Fórmula molecular C3 H6 O3
Peso molecular (g/mol) 90.078
Sinónimo Propanoic acid, 3-hydroxy-, Hydracrylic acid (6CI,7CI,8CI), 3-Hydroxypropanoic acid, 2-Deoxyglyceric acid, 3-Hydroxypropionic acid, Ethylenelactic acid, β-Hydroxypropionic acid, β-Lactic acid
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxipropanoico
SMILES OCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxypropanoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O3/c4-2-1-3(5)6/h4H,1-2H2,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0317