Learn More
3-Hidroxipropionamida, TRC
Código de producto. 30012676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012676 50 mg 50 miligramos
30003840 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012676 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95252550MG
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2651-43-6
Fórmula molecular C3 H7 N O2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Nombre IUPAC 3-hidroxipropanamida
SMILES NC(=O)CCO
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxypropionamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7NO2/c4-3(6)1-2-5/h5H,1-2H2,(H2,4,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.0477
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.