Learn More
3-Hidroxipromazina, TRC
Código de producto. 30408357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408357 10 mg
30394232 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408357 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95244010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 316-85-8
Fórmula molecular C17 H20 N2 O S
Peso molecular (g/mol) 300.42
Sinónimo 10H-Phenothiazin-3-ol, 10-[3-(dimethylamino)propyl]-, Phenothiazin-3-ol, 10-[3-(dimethylamino)propyl]- (7CI,8CI), 3-Hydroxypromazine
Nombre IUPAC 10-[3-(dimetilamino)propil]fenotiazina-3-ol
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3cc(O)ccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxypromazine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2OS/c1-18(2)10-5-11-19-14-6-3-4-7-16(14)21-17-12-13(20)8-9-15(17)19/h3-4,6-9,12,20H,5,10-11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1296