Learn More
Ácido 3-hidroxipiválico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxypivalic Acid |
| CAS | 4835-90-9 |
| Fórmula molecular | C5H10O3 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2,2-Dimethyl-3-hydroxypropanoic Acid, 2,2-Dimethyl-3-hydroxypropionic Acid, 2,2-Dimethylhydracrylic Acid, 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropanoic Acid, 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropionic Acid, Hydroxypivalic Acid, NSC 115936, Oxypivalic Acid, alpha,alpha-Dimethyl-beta-hydroxypropionic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O3/c1-5(2,3-6)4(7)8/h6H,3H2,1-2H3,(H,7,8) |
| SMILES | CC(C)(CO)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 118.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.063 |