Learn More
3-hidroxipiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxypiperidine |
| CAS | 6859-99-0 |
| Fórmula molecular | C5H11NO |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | (±)-3-Piperidinol, (R,S)-3-Hydroxypiperidine, (±)-3-Hydroxypiperidine, 3-Hydroxyhexahydropyridine, NSC 62082 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h5-7H,1-4H2 |
| SMILES | OC1CCCNC1 |
| Nombre IUPAC | piperidin-3ol |
| Peso molecular (g/mol) | 101.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.0841 |