Learn More
3-Hidroxipiperidina, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344564 50 g 50 g
11324564 2 g 2 g
11334564 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11344564 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01333.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6859-99-0 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6859-99-0
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.149
Número MDL MFCD00014591
Clave InChI BIWOSRSKDCZIFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxypiperidine, 3-piperidinol, 3-hydroxypiperadine, 3-hydroxy piperidine, +/--3-hydroxypiperidine, racemic-3r-piperidin-3-ol, 3-s-hydroxypiperidine, piperidine-3-ol, ppiperidin-3-ol, 3-hydroxy-piperdine
PubChem CID 23293
Nombre IUPAC piperidin-3ol
SMILES C1CC(CNC1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxypiperidine
Punto de fusión 56°C to 60°C
pH 11.5 to 11.7
Punto de ebullición 67°C to 69°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Olor Amine-like
Cantidad 50 g
Número UN UN3263
Beilstein 102696
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza ≥98%