Learn More
Ácido 3-hidroxipicolínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxypicolinic acid |
| CAS | 874-24-8 |
| Fórmula molecular | C6H5NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxypyridine-2-Carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO3/c8-4-2-1-3-7-5(4)6(9)10/h1-3,8H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ncccc1O |
| Nombre IUPAC | ácido 3-hidroxipiridina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 139.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0269 |