Learn More
3-Hydroxypicolinic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16483459
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16483459 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16483459 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0030
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress 3-Hydroxypicolinic acid is a picolinic acid derivative, and belongs to the pyridine family.
3-Hydroxypicolinic acid is a picolinic acid derivative, and belongs to the pyridine family.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxypicolinic acid
CAS 874-24-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H5NO3
Cantidad 1 g
Sinónimo Picolinic acid, 3-hydroxy- (6CI,7CI,8CI) 2-Carboxy-3-hydroxypyridine
Información de solubilidad DMSO : 65 mg/mL (467.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC=CC=C1O)O
Peso molecular (g/mol) 139.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism