Learn More
3-Anhídrido Hidroxiftálico, TRC
Código de producto. 30405018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405018 2.5 g
30408612 5 g
30405904 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405018 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9512702.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37418-88-5
Fórmula molecular C8H4O4
Peso molecular (g/mol) 164.11
Sinónimo 3-Hydroxyphthalic Acid Anhydride, 4-Hydroxy-1,3-isobenzofurandione, 4-Hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-Hydroxy-2-benzofuran-1,3-dione, 4-Hydroxyisobenzofuran-1,3-dione, NSC 80858
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2-benzofurano-1,3-diona
SMILES Oc1cccc2C(=O)OC(=O)c12
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyphthalic Anhydride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4O4/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(11)12-7(4)10/h1-3,9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.011