Learn More
Anhídrido 3-hidroxiftálico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10400924 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10400924 1 g Frasco de vidrio 1 g
10254544 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10400924 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 394350010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 37418-88-5 | C8H4O4 | 164.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37418-88-5
Fórmula molecular C8H4O4
Peso molecular (g/mol) 164.12
Número MDL MFCD00011557
Clave InChI CCTOEAMRIIXGDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxyphthalic anhydride, 4-hydroxyisobenzofuran-1,3-dione, 3-hydroxyphthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, 4-hydroxy, 4-hydroxy-isobenzofuran-1,3-dione, phthalic anhydride, 3-hydroxy, 4-hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione,4-hydroxy, 3-hydroxyphthalicanhydride, 3-hydroxyphthalic anhydride treated .beta.-lactoglobulin from bovine whey
PubChem CID 96580
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2-benzofurano-1,3-diona
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyphthalic anhydride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 199°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxyphthalic anhydride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.