Learn More
3-Yoduro de hidroxifeniltrimetilamonio, TRC
Código de producto. 30404099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404099 10 g
30395740 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30404099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95125510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2498-27-3
Fórmula molecular C9H14INO
Peso molecular (g/mol) 279.12
Sinónimo 3-Hydroxy-N,N,N-trimethylbenzenaminium Iodide, (m-Hydroxyphenyl)trimethylammonium Iodide, 3-(Trimethylammonio)phenol Iodide, Trimethyl(3-hydroxyphenyl)ammonium Iodide, m-(Dimethylamino)phenol Methiodide, m-Hydroxy-N-trimethylanilinium Iodide, m-Hydroxytrimethylanilinium Iodide
Nombre IUPAC (3-hidroxifenil)-trimetilaziano; Yoduro
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC(=CC=C1)O.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyphenyltrimethylammonium Iodide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO.HI/c1-10(2,3)8-5-4-6-9(11)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.012