Learn More
3-hidroxifeniltioacetmorfolida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxyphenylthioacetmorpholide |
| CAS | 500284-27-5 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N O2 S |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO2S/c14-11-3-1-2-10(8-11)9-12(16)13-4-6-15-7-5-13/h1-3,8,14H,4-7,9H2 |
| SMILES | Oc1cccc(CC(=S)N2CCOCC2)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-hidroxifenil)-1-morfolin-4-iletanotiona |
| Peso molecular (g/mol) | 237.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.0823 |