Learn More
3-Hidroxifenilacetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11352467 5 g 5 g
11342467 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11523.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10401-11-3 | C8H6O | 118.14 g/mol
3-Hydroxyphenylacetylene is used as a fluorogenic and chromogenic probe for bacterial enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-hidroxifenilacetileno se utiliza como sonda fluorogénica y cromogénica para enzimas bacterianas.
Solubilidad
Miscible con dimetilformamida.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10401-11-3
Fórmula molecular C8H6O
Peso molecular (g/mol) 118.14
Número MDL MFCD00078347
Clave InChI AODMJIOEGCBUQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxyphenylacetylene, phenol, 3-ethynyl, m-ethynylphenol, 3-ethynyl-phenol, #, 3-hydroxy-phenylacetylene, 3-hydroxyphenyl acetylene, 3-hydroxy-1-ethynylbenzene, phenol, 3-ethynyl-9ci
PubChem CID 139144
Nombre IUPAC 3-etinilfenol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyphenylacetylene
Densidad 1.09
Punto de ebullición 231°C
Índice de refracción 1.587
Cantidad 5 g
Beilstein 2076613
Información de solubilidad Miscible with dimethylformamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 97%