Learn More
3-Hidroxifenilacetileno, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10390284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10390284 1 g Frasco de vidrio 1 g
10186663 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10390284 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392410010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10401-11-3 | C8H6O | 118.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10401-11-3
Fórmula molecular C8H6O
Peso molecular (g/mol) 118.14
Número MDL MFCD00078347
Clave InChI AODMJIOEGCBUQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxyphenylacetylene, phenol, 3-ethynyl, m-ethynylphenol, 3-ethynyl-phenol, #, 3-hydroxy-phenylacetylene, 3-hydroxyphenyl acetylene, 3-hydroxy-1-ethynylbenzene, phenol, 3-ethynyl-9ci
PubChem CID 139144
Nombre IUPAC 3-etinilfenol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyphenylacetylene
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.8030g/mL
Temperatura de inflamación 103°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4C∽CH
Índice de refracción 1.5840 to 1.5880 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.803
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza 95+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxyphenylacetylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.