Learn More
Ácido 3-hidroxifenilacético, TRC
Código de producto. 30004163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30004163 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30004163 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9490705G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyphenylacetic Acid
CAS 621-37-4
Fórmula molecular C8 H8 O3
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzeneacetic acid, 3-hydroxy-, Acetic acid, (m-hydroxyphenyl)- (7CI,8CI), 3-Hydroxybenzeneacetic acid, (3-Hydroxyphenyl)acetic acid, (m-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(3-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(3'-Hydroxyphenyl)acetic acid, 3'-Hydroxyphenylacetic acid, NSC 14360
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)Cc1cccc(O)c1
Nombre IUPAC ácido 2-(3-hidroxifenil)acético
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473