Learn More
Ácido 3-hidroxifenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485587 25 g 25 g
11465587 1 g 1 g
11475587 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23563.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 621-37-4 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-37-4
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00004337
Clave InChI FVMDYYGIDFPZAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxyphenylacetic acid, 2-3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxybenzeneacetic acid, 3-hydroxyphenylacetate, m-hydroxyphenylacetic acid, m-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-hydroxy, metahydroxy phenylacetic acid, acetic acid, m-hydroxyphenyl
PubChem CID 12122
ChEBI CHEBI:17445
Nombre IUPAC ácido 2-(3-hidroxifenil)acético
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyphenylacetic acid
Punto de fusión 128°C to 132°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2086506
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99%