Learn More
Ácido 3-hidroxioctanoico-d12, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxyoctanoic Acid-d12 |
| CAS | 1215622-76-6 |
| Fórmula molecular | C8H4D12O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxycaprylic Acid-d12, beta-Hydroxyoctanoic Acid-d12, (+/-)-3-Hydroxyoctanoic Acid-d12 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O3/c1-2-3-4-5-7(9)6-8(10)11/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,7D |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-dodecadeuterio-3-hidroxioctanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 172.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.1853 |