Learn More
Éster metílico del ácido 3-hidroxioctadecanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxyoctadecanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 2420-36-2 |
| Fórmula molecular | C19H38O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Methyl 3-Hydroxyoctadecanoate, Methyl DL-3-Hydroxyoctadecanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H38O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(20)17-19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | metil 3-hidroxioctadecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 314.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.2821 |