Learn More
Ácido 3-hidroxinonanoico, TRC
Código de producto. 30399812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399812 250 mg
30395745 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30399812 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH948785250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40165-87-5
Fórmula molecular C9 H18 O3
Peso molecular (g/mol) 174.24
Sinónimo (+/-)-3-Hydroxynonanoic Acid, 3-Hydroxynonanoic Acid, β-Hydroxynonanoic Acid
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxinonanoico
SMILES CCCCCCC(O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxynonanoic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18O3/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9(11)12/h8,10H,2-7H2,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.1256