Learn More
3-Hidroxinaftaleno-2,7-Disulfónico Sal Sódica (grado técnico), TRC
Código de producto. 17918114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17918114 1 g 1 g
30008034 10 g 10 g
17979994 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17918114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9495801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-51-3
Fórmula molecular C10 H6 O7 S2 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 348.26
Sinónimo 3-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic Acid Disodium Salt, 2-Hydroxy-3,6-naphthalenedisulfonic Acid Disodium Salt, 2-Naphthol-3,6-disulfonic Acid Disodium Salt, Disodium 2-Hydroxy-3,6-naphthalenedisulfonate, Disodium 2-Naphthol-3,6-disulfonate Disodium, 3-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate Fericon;
Nombre IUPAC disodio; 3-hidroxinaftaleno-2,7-disulfuronato
SMILES [Na+].[Na+].Oc1cc2ccc(cc2cc1S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic Acid Disodium Salt
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O7S2.2Na/c11-9-4-6-1-2-8(18(12,13)14)3-7(6)5-10(9)19(15,16)17;;/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17);;/q;2*+1/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.935