Learn More
3-hidroximorfinan-17-il]-2-fenil-etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxymorphinan-17-yl-2-phenyl-ethanone |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Hydroxymorphinan-17-yl-2-phenyl-ethanone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H27 N O2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H27NO2/c26-19-10-9-18-15-22-20-8-4-5-11-24(20,21(18)16-19)12-13-25(22)23(27)14-17-6-2-1-3-7-17/h1-3,6-7,9-10,16,20,22,26H,4-5,8,11-15H2/t20-,22+,24+/m0/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | Oc1ccc2C[C@@H]3[C@@H]4CCCC[C@]4(CCN3C(=O)Cc5ccccc5)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 1-[(1R,9R,10R)-4-hidroxi-17-azatetraciclo[7.5.3.01,10.02,7]heptadeca-2,4,6-trien-17-il]-2-feniletanona |
| Industry Type | Forensics |
| Peso molecular (g/mol) | 361.477 |
| Mostrar más |