Learn More
3-Hidroximetilpiperidina, TRC
Código de producto. 30405427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405427 500 mg
30390683 2.5 g
30404619 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405427 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH972450500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4606-65-9
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.17
Sinónimo 3-Piperidinemethanol, (3-Piperidinyl)methanol, (3-Piperidyl)methanol, (Piperidin-3-yl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, 3-Pipecolin-α-ol
Nombre IUPAC piperidin-3-ilmetanol
SMILES OCC1CCCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxymethylpiperidine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h6-8H,1-5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0997