Learn More
3-(Hidroximetileno)-6-fenil-2,5-piperazindiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Hydroxymethylene)-6-phenylpiperazine-2,5-dione |
| CAS | 142975-48-2 |
| Fórmula molecular | C11 H10 N2 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-(Hydroxymethylene)-6-phenyl-2,5-piperazinedione, 2,5-Piperazinedione, 3-(hydroxymethylene)-6-phenyl-, 3-(Hydroxymethylene)-6-phenyl-2,5-piperazinedione, 3-(Hydroxymethylene)-6-phenylpiperazine-2,5-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N2O3/c14-6-8-10(15)13-9(11(16)12-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6,9,14H,(H,12,16)(H,13,15) |
| SMILES | OC=C1NC(=O)C(NC1=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3-(hidroximetilideno)-6-fenilpiperazina-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 218.209 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.069 |