Learn More
3-Hidroximetilantipirina, TRC
Código de producto. 30136261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136261 100 mg 100 miligramos
30132541 250 mg 250 miligramos
30005198 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136261 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH805090100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18125-49-0
Fórmula molecular C11H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 204.23
Sinónimo 3-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, HMA, 1,2-Dihydro-5-(hydroxymethyl)-1-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 3-(Hydroxymethyl)-2-methyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Hydroxymethylantipyrine
Nombre IUPAC 5-(hidroximetil)-1-metil-2-fenilpirazol-3-una
SMILES CN1N(C(=O)C=C1CO)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxymethylantipyrine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O2/c1-12-10(8-14)7-11(15)13(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-7,14H,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0899