Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-(hidroximetil)benzeneborónico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15449175 25 g 25 g
15438007 1 g 1 g
15448007 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15449175 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51126.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 443776-76-9 | C13H19BO3 | 234.102 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 443776-76-9
Fórmula molecular C13H19BO3
Peso molecular (g/mol) 234.102
Número MDL MFCD09266196
Clave InChI ZEWWJJQAFTXUIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanol, 3-hydroxymethyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanol, 3-hydroxymethylphenylboronic acid pinacol ester, benzenemethanol, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, amtb056, 3-hydroxymethyl benzenboronic acid pinacol ester, 3-hydroxymethylphenylboronic acid, pinacol ester, 3-hydroxymethyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 44118236
Nombre IUPAC [3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metanol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.1