Learn More
Ácido 3-(hidroximetil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348196
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11348196 5 g 5 g
11338196 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11348196
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15193.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 87199-15-3 | C7H9BO3 | 151.96 g/mol
Reactant used for copper-mediated trifluoromethylation, copper-catalyzed transformations from arylboronic acids in water, Mitsunobu, Suzuki, and amidation reactions with hydroxyphenylamino bromopyrazinecarboxylate. Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including Mycobacterium tuberculosis H37Rv chorismate mutase inhibitors via Suzuki coupling reactions, HIV protease inhibitors with antiviral activity against drug-resistant viruses, Pyrrole derivatives for use as PDE4B inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El reactante usado para trifluorometilación mediada por cobre, transformaciones catalizadas por cobre a partir de ácidos arilborónicos en agua, Mitsunobu, Suzuki, y reacciones de amidación con hidroxifenilamino bromopirazinacarboxilato. Reactante involucrado en la síntesis de moléculas biológicamente activas, incluyendo Mycobacterium tuberculosis H37RV corismate mutasa inhibidores a través de las reacciones de acoplamiento Suzuki, inhibidores de la proteasa del VIH con actividad antiviral contra los virus resistentes a los medicamentos, derivados de pirrol para su uso como 4inhibidores PDE B.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87199-15-3
Fórmula molecular C7H9BO3
Peso molecular (g/mol) 151.96
Número MDL MFCD01317846
Clave InChI HGTDLKXUWVKLQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxymethyl phenylboronic acid, 3-hydroxymethylphenylboronic acid, 3-hydroxymethyl phenyl boronic acid, 3-hydroxymethyl benzeneboronic acid, 3-boronobenzyl alcohol, 3-hydroxymethylphenyl boronic acid, 3-hydroxymethyl phenylboronicacid, 3-hydroxymethyl phenyl boranediol, 3-boronophenyl methanol
PubChem CID 2734662
Nombre IUPAC ácido [3-(hidroximetil)fenil]borónico
SMILES OCC1=CC=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 93°C to 98°C
Cantidad 5 g
Beilstein 8832019
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.96
Porcentaje de pureza 98%