Learn More
3-(Hidroximetil)Benzamida (~85%), TRC
Código de producto. 30405099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30405099 250 mg 250 miligramos
30394088 25 mg -
30402625 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH126920250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126926-34-9
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.16
Sinónimo 3-(Hydroxymethyl)benzamide
Nombre IUPAC 3-(hidroximetil)benzamida
SMILES NC(C1=CC=CC(CO)=C1)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Hydroxymethyl)Benzamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)7-3-1-2-6(4-7)5-10/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633