Learn More
3-(hidroximetil)-4-nitrofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Hydroxymethyl)-4-nitrophenol |
| CAS | 60463-12-9 |
| Fórmula molecular | C7H7NO4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Hydroxy-2-nitrobenzyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO4/c9-4-5-3-6(10)1-2-7(5)8(11)12/h1-3,9-10H,4H2 |
| SMILES | OCc1cc(O)ccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-(hidroximetil)-4-nitrofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 169.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0375 |