Learn More
3-(Hidroximetil)-4-nitro-benzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Hydroxymethyl)-4-nitro-benzonitrile |
| CAS | 90178-81-7 |
| Fórmula molecular | C8H6N2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6N2O3/c9-4-6-1-2-8(10(12)13)7(3-6)5-11/h1-3,11H,5H2 |
| SMILES | N#CC1=CC=C(C(CO)=C1)[N+]([O-])=O |
| Nombre IUPAC | 3-(hidroximetil)-4-nitrobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 178.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.04 |