Learn More
Ácido 3-hidroximetil-4-metoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499116 250 mg 250 miligramos
15432049 1 g 1 g
15442049 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15499116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64738.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como importante intermedio en síntesis orgánica y farmacéutica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 908142-03-0
Fórmula molecular C8H11BO4
Peso molecular (g/mol) 181.982
Número MDL MFCD14155851
Clave InChI DOQUCBSZQOPLGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxymethyl-4-methoxyphenyl boronic acid, 3-hydroxymethyl-4-methoxyphenylboronic acid, ksc005q4b, 3-hydroxymethyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 3-hydroxymethyl-4-methoxyphenyl boronicacid, b-3-hydroxymethyl-4-methoxyphenyl-boronic acid, boronic acid, b-3-hydroxymethyl-4-methoxyphenyl
PubChem CID 53407782
Nombre IUPAC ácido [3-(hidroximetil)-4-metoxifenil]borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OC)CO)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxymethyl-4-methoxybenzeneboronic acid
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Beilstein 15501236
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.98
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo