Learn More
3-Hidroximetil-(1-oxi-2,2,5,5-tetrametilpirulina), TRC
Código de producto. 30408229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408229 10 mg
30403413 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94826010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55738-75-5
Fórmula molecular C9 H16 N O2
Peso molecular (g/mol) 170.23
Sinónimo 1H-Pyrrol-1-yloxy, 2,5-dihydro-3-(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-, 2,5-Dihydro-3-(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolin-1-oxyl, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-N-oxyl, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-1-oxyl
Nombre IUPAC (1-λ^{1}-oxidil-2,2,5,5-tetrametilpirrul-3-il)metanol
SMILES CC1(C)C=C(CO)C(C)(C)N1[O]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxymethyl-(1-oxy-2,2,5,5-tetramethylpyrroline)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(6-11)9(3,4)10(8)12/h5,11H,6H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.1181