Learn More
3-hidroximetil-(1-oxi-2,2,5,5-tetrametilpirrolina)-15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxymethyl-(1-oxy-2,2,5,5-tetramethylpyrroline)-15N |
| CAS | 1336901-84-8 |
| Fórmula molecular | C9H1615NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,5-Dihydro-3-(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy-15N, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy-15N, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolin-1-oxyl-15N, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-N-oxyl-15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(6-11)9(3,4)10(8)12/h5,11H,6H2,1-4H3/i10+1 |
| SMILES | CC1(C)C=C(CO)C(C)(C)[15N]1[O] |
| Nombre IUPAC | (1-λ ^{1}-oxidanil-2,2,5,5-tetrametil(1^{15}N)pirrol-3-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 171.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.1151 |