Learn More
3-(Hidroximetil)-1-Oxi-2,2,5,5-tetrametilpirrolidina, TRC
Código de producto. 30402347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402347 25 mg
30399842 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402347 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94825525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27298-75-5
Fórmula molecular C9 H18 N O2
Peso molecular (g/mol) 172.24
Nombre IUPAC (1-λ^{1}-oxidil-2,2,5,5-tetrametilpirrolidina-3-il)metanol
SMILES CC1(C)CC(CO)C(C)(C)N1[O]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Hydroxymethyl)-1-oxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(6-11)9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.1338