Learn More
3-hidroximandelonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxymandelonitrile |
| CAS | 53313-95-4 |
| Fórmula molecular | C8 H7 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO2/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4,8,10-11H |
| SMILES | OC(C#N)c1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-2-(3-hidroxifenil)acetonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 149.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0477 |