Learn More
Ácido 3-hidroximandélico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxymandelic Acid |
| CAS | 17119-15-2 |
| Fórmula molecular | C8 H8 O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, α,3-dihydroxy-, Mandelic acid, m-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), α,3-Dihydroxybenzeneacetic acid, (±)-m-Hydroxymandelic acid, 3-Hydroxymandelic acid, DL-3-Hydroxymandelic acid, m-Hydroxymandelic acid, 3-Hydroxyphenylglycolic acid, 2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O4/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,9-10H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(C(=O)O)c1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-2-(3-hidroxifenil)ácido acético |
| Peso molecular (g/mol) | 168.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0423 |