Learn More
3-Hydroxymandelic Acid, MedChemExpress
Descripción
3-Hydroxymandelic Acid, a metabolite of Phenylephrine, Phenylephrine is a α-receptor agonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxymandelic Acid |
| CAS | 17119-15-2 |
| Color | Light Brown |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C8H8O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| SMILES | O=C(O)C(O)C1=CC=CC(O)=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 168.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.15 |
| Porcentaje de pureza | 97.0% |
| Mostrar más |