Learn More
Ácido 3-hidroxiláurico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxylauric Acid |
| CAS | 1883-13-2 |
| Fórmula molecular | C12 H24 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy Dodecanoic Acid, (RS)-3-Hydroxylauric Acid, (±)-3-Hydroxydodecanoic Acid, 3-Hydroxydodecanoic Acid, DL-β-Hydroxydodecanoic Acid, β-Hydroxydodecanoic Acid, β-Hydroxylauric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11(13)10-12(14)15/h11,13H,2-10H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CCCCCCCCCC(O)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-hidroxidodecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 216.3172 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.1725 |