Learn More
3-Hydroxyisovaleric acid, MedChemExpress
Código de producto. 16471199
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471199 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16471199 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113409
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
MedChemExpress 3-Hydroxyisovaleric acid is a normal endogenous metabolite excreted in the urine. The urinary excretion of 3-hydroxyisovaleric acid is early and sensitive indicator of biotin deficiency.
3-Hydroxyisovaleric acid is a normal endogenous metabolite excreted in the urine. The urinary excretion of 3-hydroxyisovaleric acid is early and sensitive indicator of biotin deficiency.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyisovaleric acid
Forma física Liquid
CAS 625-08-1
Color Colorless
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H10O3
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (423.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(O)CC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 118.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.13
Porcentaje de pureza 97.0%