Learn More
3-hidroxiisotiazol-5-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxyisothiazole-5-carboxylate |
| CAS | 62020-63-7 |
| Fórmula molecular | C4 H4 N2 O2 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4N2O2S/c5-4(8)2-1-3(7)6-9-2/h1H,(H2,5,8)(H,6,7) |
| SMILES | NC(=O)C1=CC(=O)NS1 |
| Nombre IUPAC | 3-oxo-1,2-tiazol-5-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 144.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.9993 |