Learn More
3-Hidroxiisoquinolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308736 1 g 1 g
11318736 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19428.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7651-81-2 | C9H7NO | 145.161 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7651-81-2
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.161
Número MDL MFCD00075524
Clave InChI GYPOFOQUZZUVQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxyisoquinoline, isoquinolin-3-ol, isoquinolin-3 2h-one, 3-isoquinolinol, 2,3-dihydroisoquinolin-3-one, 3 2h-isoquinolinone, 2h-3-isoquinolone, zlchem 163, 3-hydroxy-isoquinoline, 3-isoquinolinol 9ci
PubChem CID 2736554
Nombre IUPAC 2H-isoquinolin-3-ona
SMILES C1=CC2=CC(=O)NC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyisoquinoline
Punto de fusión ∽250°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 113230
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 99%